Documentos clave
205805
Millipore
Carbenicillin, Disodium Salt
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Sinónimos:
Carbenicillin, Disodium Salt, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N2O6S · 2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
422.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
51282413
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
light beige
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c3ccccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Clave InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Descripción general
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Synthetic penicillin derivative used for gene technology when carbenicillin-resistant plasmids are studied. Typically used at 30-50 µg/ml for selection of carbenicillin-resistant Escherichia coli.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potency: ≥770 µg/mg
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Aqueous stock solutions are stable for 72 h at 4°C or for 4 months at -20°C.
Otras notas
Payne, D.J., and Amyes, S.G. 1993. J. Med. Microbiol. 38, 114.
DeSutter, K., et al. 1992. Mol. Microbiol.6, 2201.
Monraie, D., et al. 1992. FEBS Lett.306, 108.
Sakurai, Y., et al. 1991. J. Bacteriol.173, 7038.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2