203995
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
Most commonly-used free radical trap.
Sinónimos:
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, PBN
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
water: 20 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](=Cc1ccccc1)([O-])C(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
Clave InChI
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Free radical trap
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Miyajima, T., and Kotake, Y. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 215, 114.
Jazen, E.G., et al. 1994. in Frontiers of Reactive Oxygen Species in Biology and Medicine, (Asada, K., and Yoshikawa, T., eds.), pp. 431-434. Elsevier Science, Amsterdam.
Floyd, R.A. 1990. FASEB J. 4, 2587.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable