Merck
180262
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer
Sinónimos:
1,1,1′,1′-Tetramethylazoethane dioxide, NSC 677505, Nitroso-t-butane, Nitroso-tert-butane
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 230,00
5 G
US$ 639,00
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 230,00
5 G
US$ 639,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3CNO]2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mp
81-83 °C (lit.)
grupo funcional
C-nitroso
amine
nitroso
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
Clave InChI
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer (Nitroso-tert-butane) was used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies[1].
Spin trap reagent
Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
H Sun et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 14(1), 51-55 (1994-03-01)
The free radical mechanism of enhancing radiosensibility by the Synergic Recipe to Strengthen Body Resistance (SRSBR) consisting of 10 Chinese drugs was studied by electron spin resonance (ESR) with spin trapping reagent--Nitroso-tert-butane (NtB) following irradiation of the Deoxy thymidine (dT)
Inorganic Chemistry, 31, 2333-2333 (1992)