1.99002
Disolución tampón
(potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Sinónimos:
Disolución tampón de dihidrógenofosfato de potasio/hidrógenofosfato de disodio
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
Features and Benefits
- Medida y cualificada en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
- Compatible con el patrón de referencia secundario del NIST y el patrón de referencia primario certificado por PTB
- Disolución lista para usar disponible en sobres de 30 ml
- Acompañada de un certificado de análisis (CoA) detallado y específico de lote para una auditoría eficaz
- La etiqueta del producto sigue la Guía ISO 31 y contiene información sobre el número de pedido, la descripción del artículo, el número de lote, los datos de seguridad y la fecha de caducidad
- Material de embalaje sometido a estudios de estabilidad completos según la Guía ISO 35
Legal Information
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c