196810
Bax-Inhibiting Peptide, V5
A cell-permeable pentapeptide based on the Ku70-Bax inhibiting domain that offers cytoprotection.
Sinónimos:
Bax-Inhibiting Peptide, V5, BIP-V5, H-VPMLK-OH
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bax mediated apoptosis
Envase
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable