196322
Baicalein
A cell-permeable flavone that inhibits the activity of 12-lipoxygenase (IC₅₀= 120 nM) and reverse transcriptase.
Sinónimos:
Baicalein, 5,6,7-Trihydroxyflavone
descripción
Merck USA index - 14, 942
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
yellow
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
acetone: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1c2c(c(c(c(c2)O)O)O)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Clave InChI
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
12-lipoxygenase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Gao, D., et al. 1996. Biochem. Mol. Biol. Int. 39, 215.
Matsuzaki, Y., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res. 87, 170.
Huang, H.C., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 73.
Butenko, I.G., et al. 1993. Agents Actions 39, C49.
Abe, K., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull.38, 209.
Kimura, Y., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta922, 278.
Sekiya, K., and Okuda, H. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.105, 1090.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable