Merck
PHL89322
Baicalin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Baicalein 7-O-β-D-glucuronide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 392,00
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 392,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18O11
Número de CAS:
Peso molecular:
446.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Clave InChI
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Extraction and analysis of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Purospher® RP-18e column
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.