Documentos clave
1.94612
Supelco
Ethanolamine
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Ethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
61.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup