Documentos clave
1.94521
Supelco
Diisopropyl ether
EMPLURA®
Sinónimos:
Diisopropyl ether, Isopropyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de autoignición
827 °F
lim. expl.
1-21 %, 100 °F
índice de refracción
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup