Documentos clave
1.94501
Supelco
Glicerol
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
grado:
anhydrous
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
presión de vapor:
<1 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de autoignición
698 °F
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.94501.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup