Documentos clave
1.93715
Supelco
Cadmium chloride
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Sinónimos:
Cadmium chloride, Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CdCl2
Peso molecular:
183.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
densidad de vapor
6.3 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
mp
568 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany