208299
Cadmium chloride hydrate
98%
Sinónimos:
Cadmium dichloride hydrate, Cadmium(2+) dichloride hydrate
Productos recomendados
densidad de vapor
6.3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
densidad
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.