Documentos clave
1.93624
Supelco
Fosfato de sodio monobásico dihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
NaH2PO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12161706
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product line
EMPLURA®
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Packaging
1.93624.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c