Documentos clave
1.93612
Supelco
Cloruro de estaño(II) dihidratado
EMPLURA®
Sinónimos:
Tin(II) chloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Sn · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
225.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product line
EMPLURA®
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c