Documentos clave
1.93503
Supelco
Hidróxido de potasio
pellets, EMPLURA®
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
Fórmula lineal:
KOH
Número de CAS:
Peso molecular:
56.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352320
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
pellets
mp
361 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Envase
1.93503.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93503.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93503.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable