Documentos clave
1.93311
Supelco
Sorbato de potasio
for analysis EMPARTA®
Sinónimos:
Potassium sorbate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7KO2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
Laboratory Reagent
presión de vapor
<0.01 hPa ( at 20 °C)
Formulario
solid
pH
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
mp
(Decomposes before melting)
solubilidad
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Clave InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Categorías relacionadas
Envase
1.93311.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable