Documentos clave
1.93251
Supelco
tetra-Sodium pyrophosphate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na4O7P2 · 10H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
446.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Envase
1.93251.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93251.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93251.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable