Documentos clave
1.93018
Supelco
Oxalic acid dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Oxalic acid dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(COOH)2 · 2 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
126.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93018.0521: 500 g , Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1