Documentos clave
1.88001
Supelco
CombiTitrant 1
Sinónimos:
Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Aquastar®
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
36 mo. (from manufacture date)
idoneidad de la reacción
reaction type: volumetric
concentración
1 mg/mL
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
color
red-brown
Formato
single component solution
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
1880011045 is packaged in GL45 glass bottle.
AQUASTAR®
Envase
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análisis
Expiration dateExp 36 months from mfg dateColorRed-brownDensity at 20°C1.065-1.085g/cm3Efficiency factor (mg water per mL)1.0 minFormLiquid
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.