178385
Apocynin
≥98% (GC), powder, NADPH oxidase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Apocynin, 4-Hydroxy-3-methoxyacetophenone, Acetovanillone, NADPH Oxidase Inhibitor V, NOX Inhibitor V
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Apocynin, A cell-permeable, anti-inflammatory phenolic compound that acts as a potent and selective inhibitor of NADPH oxidase.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 741
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C(=O)C)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NADPH oxidase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Muijsers, R.B., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 932.
Lapperre, T.S., et al. 1999. FEBS Lett.443, 235.
Supinski, G., et al. 1999, J. Appl. Physiol.87, 776.
van der Goes, A., et al. 1998. J. Neuroimmunol.92, 67.
Hart, B.A., and Simmons, J.M. 1992. Biotechnol. Ther.3, 3.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2