Saltar a
76399
Ammonium sulfate 2M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 32/Kit-No 82009
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 88,80
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 276,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352314
Form:
liquid
US$ 88,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
pH
6.0±0.2 ( in neat)
density
1.13 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
  • Optimization of nutrient-rich solution for direct fertigation using a novel side stream anaerobic forward osmosis process to treat textile wastewater.: This research optimizes nutrient-rich solutions for direct fertigation, highlighting the application of ammonium sulfate in the treatment and reuse of textile wastewater (Abbasi et al., 2021).
  • Electro-sorption of ammonium ion onto nickel foam supported highly microporous activated carbon prepared from agricultural residues (dried Luffa cylindrica).: This research explores the electro-sorption of ammonium ions using innovative materials, with ammonium sulfate solution facilitating the preparation process (Shih et al., 2019).
  • Structure of glycerol dehydrogenase (GldA) from Escherichia coli.: This structural biology study involves the use of ammonium sulfate in the crystallization process to elucidate the structure of an important enzyme from E. coli (Zhang et al., 2019).
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)