Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10®, monoclonal
Technique(s):
immunoprecipitation (IP): suitable
Application:
IP
Citations:
13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
mouse
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Depende del peso molecular de la proteína fosforilada en tirosina
El desarrollo del anti-fosfotirosina, clon 4G10 en 1989 fue un descubrimiento monumental para los investigadores. El 4G10 fue el primer y mejor anticuerpo monoclonal individual para la detección de la fosforilación de tirosinas. El 4G10 es bien conocido por su sensibilidad y su capacidad para detectar múltiples fosforilaciones de tirosina en numerosos sustratos. Ha sido validado por miles de investigadores científicos y médicos en prácticamente cada aplicación y tirosina diana en las últimas 2 décadas. Ahora Millipore ha perfeccionado lo mejor con 4G10 Platinum. Combinamos 4G10 con el siguiente anti-fosfotirosina de mayor prestigio, el clon PY20, para dar lugar a 4G10 Platinum. El PY20 en sí mismo es un muy mal sustituto del 4G10 , pero su efecto aditivo permite un mayor nivel de detección en más sustratos de lo que incluso 4G10 solo es capaz.
Immunogen
El inmunógeno para 4G10 fue la fosfotiramina acoplada a KLH, mientras que el inmunógeno para PY20 fue la fosfotirosina conjugada a una proteína transportadora.
Application
4G10 platino, anti-fosfotirosina, conjugado con agarosa, detecta los niveles de proteínas con fosfotirosina y ha sido publicado y validado para utilizar en IP.
Features and Benefits
Presentación: Inmovilizado en gel
Physical form
Anticuerpo monoclonal de ratón 4G10 (IgG2bκ) purificado en proteína G y PY20 (IgG2b) purificado en proteína A
Suministrado como una suspensión al 50 % de una mezcla patentada de monoclonal de ratón 4G10 (IgG2b ) purificado con proteína G y PY20 purificado en proteína A (IgG2bκ) conjugados con agarosa en PBS, pH 7,4 con azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 6 meses a 2-8°C desde la fecha de envío. Para la recuperación máxima del producto, centrifugue el vial antes de retirar el tapón.
NOTA: NO CONGELAR.
NOTA: NO CONGELAR.
Analysis Note
Inmunoprecipitación:
se utilizaron 20 μl de la suspensión al 50 % de este reactivo (10 μl microesferas envasadas) para inmunoprecipitar proteínas fosforiladas en tirosina de 250 μg de lisado de células NIH3T3 estimuladas con PDGF o lisado de células A431 estimuladas con EGF.
se utilizaron 20 μl de la suspensión al 50 % de este reactivo (10 μl microesferas envasadas) para inmunoprecipitar proteínas fosforiladas en tirosina de 250 μg de lisado de células NIH3T3 estimuladas con PDGF o lisado de células A431 estimuladas con EGF.
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description clone 4G10®, Upstate®, from mouse | description clone 4G10®, Upstate®, from mouse | description clone 4G10, Upstate®, from mouse | description clone 4G10®, Upstate®, from mouse |
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information - | Gene Information - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2b | isotype IgG2b |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?