Documentos
1.52022
Supelco
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
Sinónimos:
Chromolith® HighResolution RP-18 desactivada
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC Chromolith® HighResolution RP-18 desactivada 100-4.6, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
material
PEEK column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Chromolith®
feature
endcapped
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
15% Carbon loading
18% Carbon loading
parameter
200 bar pressure
200 bar pressure
45 °C max. temp.
50 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
surface area
250 m2/g × 250 m2/g
matrix
highly porous
monolithic silica
monolithic silica
matrix active group
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
C18 bonding phase
pore size
1.15 μm macroporosity
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
15 nm mesoporosity
operating pH range
2-7.5
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Las columnas Chromolith® están hechas de sílice monolítica con una estructura de poro bimodal característica.
Las columnas Chromolith® HighResolution RP-18 desactivadas tienen macroporos con un diámetro de 1,15 μm, lo que proporciona una eficiencia de la columna que supera los 140 000 platos/metro. Los mesoporos miden 15 nm (150 Å); la modificación de la superficie es octadecilsilano con desactivación completa. Las columnas Chromolith® HighResolution RP-18 desactivadas se incluyen en la Clasificación USP L1. La eficiencia de la columna es comparable con la de una columna de partículas totalmente porosa de tamaño de partícula de 2,7 a 3 μm. Las columnas Chromolith® HighResolution RP-18 desactivadas son perfectamente adecuadas para aplicaciones de LC-MS.
La dimensión de columna de 100 mm de longitud y 4,6 mm de diámetro interno es la mejor opción para separaciones de alta resolución de mezclas complejas de compuestos en cualquier sistema de HPLC.
La revolucionaria sílice monolítica con su combinación única de macroporos y mesoporos permite:
—Separaciones rápidas a una contrapresión de columna muy baja
—Gran tolerancia de matriz, lo que brinda un ahorro de tiempo y dinero con procedimientos de trabajo simplificados
—Ahorro de costes gracias a la vida útil prolongada de la columna
—Conexión de columnas, gradientes de flujo y uso de fases móviles con mayor viscosidad
Las precolumnas recomendadas son:
Cartuchos de protección Chromolith® HighResolution RP-18 desactivada 5-4.6 (3 piezas) [1.52025] con el soporte del cartucho de protección Chromolith® de 5 mm x 4,6 mm [1.52032]
El acoplador de columna Chromolith® se puede utilizar para aumentar significativamente la eficiencia de separación de las columnas Chromolith® mediante el acoplamiento de varias columnas en serie (hasta 100 000 placas/por columna). [1.51467]
Más información:
Folleto: Race through your Separations on Any System. Columnas de HPLC de sílice monolítica Chromolith®
Todas las columnas de HPLC de Supelco, entre ellas las columnas monolíticas Chromolith®, son totalmente compatibles con todos los instrumentos de HPLC y UHPLC.
Productos de HPLC Supelco: La mejor opción para cualquier instrumento de LC
Las columnas Chromolith® HighResolution RP-18 desactivadas están disponibles también en dimensiones de columna de 2 mm de diámetro interno para un ajuste perfecto para los requsitos de UHPLC y UHPLC-MS.
Panfleto: UHPLC-like performance - Rapid and Robust at Low Pressure - Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 2 mm I.D. HPLC Columns
Application
  • Método de LC-MS/MS nuevo y sensible para la cuantificación de Ceftiofur en preparaciones farmacéuticas y muestras de leche: este estudio, realizado por Levent et al., introduce un método de LC-MS/MS muy sensible para cuantificar ceftiofur en preparados farmacéuticos y muestras de leche. Se utilizan columnas Chromolith® HighResolution RP-18 desactivadas, demostrando su aplicación para mejorar la resolución y la sensibilidad del análisis cromatográfico en matrices complejas (Levent et al., 2021).
Analysis Note
Aspecto: pasa la prueba
Presión: 40 - 70 bar
ensayo de estabilidad: pasa la prueba
Rendimiento (antraceno)
Platos teóricos (N/m) (antraceno): ≥ 140000
Factor de capacidad (antraceno): 3,9 - 4,6
Factor de cola (USP): 0,90 - 1,30 %
Selectividad
factor de separación (antraceno/progesterona): 1,95 – 2,35
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Protocolos
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
Contenido relacionado
Las moléculas pequeñas son iones y compuestos de peso molecular normalmente inferior a 900 dalton. Estos compuestos pueden separarse y analizarse con eficacia mediante HPLC, UHPLC y LC-MS utilizando principalmente partículas de sílice o fases estacionarias monolíticas con una amplia gama de composiciones químicas de la columna (modificaciones).
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.