1.50669
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 0.3 mm Capillary Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
ZIC®-cHILIC (3µm,100Å) 150 x 0.3 mm, suitable for HPLC, SeQuant®
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
SeQuant®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
SeQuant®
Parámetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
15 cm × 0.3 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
ZIC-cHILIC bonding phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
1-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. de almacenamiento
no temp limit