1.50661
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 50 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Sinónimos:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SeQuant® ZIC®-cHILIC, 3µm, 100Å, 150 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiales
PEEK-lined stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L114
Línea del producto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parámetros
500 bar pressure
70 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
2-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.25