1.50458
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Sinónimos:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SeQuant® ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 250 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiales
PEEK-lined stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L114
Línea del producto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parámetros
500 bar pressure
70 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
200 Å pore size
pH operativo
2-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40