1.50463
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 50 mm x 4.6 mm
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm polymer 50 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column
Materiales
PEEK-lined stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L122
Línea del producto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parámetros
200 bar pressure
50 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric particle platform
grupo activo de la matriz
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
2-10
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40