Documentos clave
1.50175
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
LiChroCART 125-3, suitable for HPLC
Parámetros
250 bar pressure
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
columna L × D.I.
12.5 cm × 3 mm
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Información legal
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany