1.46375
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Bottles & Tubes
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 6 bottles
Sinónimos:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, Tryptone Soya Agar, TSA, Tryptic Soy Agar EP+USP
About This Item
Productos recomendados
descripción
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
envase
single packed of 6 bottles
botella capacidad
500 mL
bottle filling volume
400 mL
capacidad
500 mL
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2