Documentos clave
1.46284
Millipore
Caldo de triptona y soja - Bolsas, tubos y ampollas listos para usar
1/2 ×, tube capacity × filling volume 12 mL × 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
Sinónimos:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, TSB 1/2 concentration, Tryptic Soy Broth half-concentrated, Tryptone Soy Broth
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile; autoclaved
Nivel de calidad
Formulario
solution
Características
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
composición
, 1/2 ×
envase
box of 100 tubes
tube of
tube capacity × filling volume
12 mL × 9 mL
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable