14-476-M
Cdk7/Cyclin H/MAT1 (CAK complex) Protein, active, 10 µg
Active complex of recombinant full length human Cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human Cyclin H untagged & recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
Sinónimos:
CDKN7, Cell division protein kinase 7, MO15, STK1, Serine/threonine-protein kinase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Formulario
liquid
caducidad
1 yr
mol peso
Mw 37.8 kDa (cyclin H)
Mw 39.9 kDa (cdk7)
Mw 62.8 kDa (MAT1)
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
solubilidad
soluble
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CDK7(1022)
Descripción general
Protein Target: CDK7/cyclinH/MAT1 Target Sub-Family: CMGC
Complex of recombinant full length human cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human cyclin H untagged and recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag Product Source: All are expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Cdk-activating kinase (CAK) is a trimeric complex composed of cyclin-dependent kinase 7 (Cdk7), cyclin H, and RING finger protein Methionine Adenosyltransferase 1 (MAT1). Cyclin H activates Cdk7, while MAT1 plays a role in influencing the substrate specificity of the complex. [1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2