Documentos clave
Z742358
2MAG maxFRAME for MAXdrive
expand the footprint of the magnetic stirrer to L x W 500 m x 500 mm
Sinónimos:
magnetic stirrer expansion plate
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.420,00
US$ 3.420,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.420,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.72
US$ 3.420,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
2mag 48500
An × P × Al
500 mm × 500 mm × 70 mm
peso
9.5 kg
Descripción general
Frame for easy and fast enlargement of surface area and
loading capacity of magnetic stirrers maxMIX and MAXdrive.
Solid welded stainless steel construction, easy to clean
due to enclosed design, high chemical resistance, simple
enlargement of the utility space of maxMIX and MAXdrive
to 500 x 500 mm, loading capacity up to 1000 kg.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)