137197
Poloxamer 188 EMPROVE® EXPERT compendial cell culture grade
stabilized with 70 ppm BHT, EP, NF
Fabricación farmacéutica
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
NF
Nivel de calidad
pH
5-7.2 (10 g/L in H2O (CO2 free))
mp
52 °C
temperatura de transición
flash point 260 °C
solubilidad
>100 g/L
densidad
1.06 g/cm3 at 70 °C
densidad aparente
1050 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.