Merck
1.37084
SAFC
Hidróxido de sodio solution
0,15 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número índice de la CE:
215-185-5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nivel de calidad
presión de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
aplicaciones
cleaning in place
pharma/biopharma processes
actividad extraña
Aflatoxin
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Envase
137084.1000 / 1L / plastic bottle
137084.9010 / 10L / PE canister
137084.9025 / 25L / PE canister
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.