Documentos clave
125145
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel® DEAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.2ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Materiales
polypropylene housing
Línea del producto
Fractogel®
Formulario
prepacked column
Parámetros
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
Columna: D.I. × L
5 mm × 10 mm
volumen
0.2 mL
grupo activo de la matriz
Methacrylate
tamaño medio de partícula
40-90 μm
capacidad
~100 mg, BSA binding capacity
aplicaciones
gene therapy
mAb
vaccine development
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
5 x 10mm
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany