1.24644
Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt
for biochemistry NADH-Na₂
Sinónimos:
Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt, NADH-Na2, Dihydrodiphosphopyridine nucleotide disodium salt, Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt (NADH2)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% dry basis (enzymatic)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n+]5cc(ccc5)\C(=N\[H])\[O-])O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
Clave InChI
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
Descripción general
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Water (according to Karl Fischer): ≤ 6
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (260 nm; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calculated on solvent-free substance): 200 - 215
Ethanol (GC): ≤ 6
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3