Merck
1.14894
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Sinónimos:
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
(Sulfoethyl)
Nivel de calidad
descripción
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidad
sterile (Caustic Stable)
Línea del producto
Fractogel®
Formulario
resin
analitos específicos
MAbs
Parámetros
220 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
grupo activo de la matriz
methacrylate
tamaño medio de partícula
40-90 μm
capacidad
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
temperatura de transición
flash point 35 °C (calculated)
aplicaciones
recombinant protein
vaccine development
técnica de separación
cation exchange
strong cation exchange
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Strong cation exchange Fractogel® resin featuring the tentacle technology, for purification of basic and neutral proteins (e.g. antibodies) and peptides
Características y beneficios
Fractogel® EMD SE Hicap (M) features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Envase
  • 1.14894.0100: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 100ml
  • 1.14894.0010: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 10ml
  • 1.14894.0500: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 500ml
  • 1.14894.5000: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 5L
Plastic bottle
Nota de análisis
Appearance: Milky turbid suspension,free from impurities(foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Cerium: ≤ 20 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 160 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.20
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and lysozyme
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.