Saltar a
1.16754
Agua
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Agua desionizada
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
reagent grade
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Agua, for analysis EMSURE®
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01 mg/L Ammonium (NH4), ≤0.01 mg/L Nitrate (NO3), ≤0.01 mg/L Phosphate (PO4), ≤0.01 mg/L Silicate (SiO2), ≤0.05 mg/L Chloride (Cl), ≤0.05 mg/L Fluoride (F), ≤0.08 mg/L Substances reducing potassium permanganate (O), ≤0.1 mg/L Sulfate (SO4)
evapn. residue
≤1 mg/L
ign. residue
≤1 mg/L
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
cation traces
Ag: ≤0.0004 mg/L, Al: ≤0.0020 mg/L, As: ≤0.0020 mg/L, Au: ≤0.0010 mg/L, B: ≤0.0050 mg/L, Ba: ≤0.0010 mg/L, Be: ≤0.0020 mg/L, Bi: ≤0.0010 mg/L, Ca: ≤0.0050 mg/L, Cd: ≤0.0010 mg/L, Co: ≤0.0010 mg/L, Cr: ≤0.0004 mg/L, Cu: ≤0.0004 mg/L, Fe: ≤0.0010 mg/L, Ga: ≤0.0040 mg/L, Ge: ≤0.0010 mg/L, In: ≤0.0010 mg/L, K: ≤0.0050 mg/L, Li: ≤0.0020 mg/L, Mg: ≤0.0050 mg/L, Mn: ≤0.0004 mg/L, Mo: ≤0.0020 mg/L, Na: ≤0.0100 mg/L, Ni: ≤0.0004 mg/L, Pb: ≤0.0010 mg/L, Pd: ≤0.0080 mg/L, Pt: ≤0.0010 mg/L, Sb: ≤0.0010 mg/L, Sn: ≤0.0010 mg/L, Sr: ≤0.0004 mg/L, Ti: ≤0.0010 mg/L, V: ≤0.0010 mg/L, Zn: ≤0.0040 mg/L, Zr: ≤0.0010 mg/L
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de calidad EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
  • Patrón de cadmio para espectroscopia de absorción atómica: en un artículo publicado en Heliyon (2024) se exploran los índices de contaminación y la correlación de la contaminación por metales pesados, como el cadmio, en aguas subterráneas cercanas a zonas industriales. Esto destaca el papel de los patrones AAS de cadmio en la vigilancia de la contaminación medioambiental y en el cumplimiento de las normas de seguridad (Mohan et al., 2024).
  • Análisis de trazas de metales en muestras de alimentos: en un estudio de Food Chemistry (2024), los patrones de cadmio son cruciales en el desarrollo de nuevas estrategias electroquímicas para detectar cadmio en los cereales y el agua, utilizando materiales avanzados como aerogeles compuestos MXene@RGO (Dong et al., 2023).
  • Control de calidad en investigación farmacéutica: en otra publicación de Food Chemistry (2024), en la que se analiza la detección electroquímica simultánea de metales pesados en los alimentos, se subraya la necesidad de patrones precisos para la calibración del cadmio, demostrando su papel vital para garantizar la exactitud y la fiabilidad de los análisis farmacéuticos y biotecnológicos (Mirzaei Karazan et al., 2024).
Other Notes
Descubra EMSURE , - ¡para estar más que seguro!
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.026991.005771.15333
Agua for analysis EMSURE®
Supelco
1.16754
Agua
Agua for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Agua
Agua for headspace gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.00577
Agua
Agua for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Agua
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agua
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)