Documentos clave
1.15959
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ion exchanger Amberlite IRA-67, (weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Nivel de calidad
Formulario
beads
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (weakly basic)
Matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
Carboxymethyl
tamaño de partícula
300-1180 μm
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
(weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Nota de análisis
Description: moist white spherules
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable