1.00165
Ácido bórico
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido ortobórico, trihidroxiboro
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Para la determinación del contenido de proteínas de muestras de yogur.
- En el análisis aproximado de muestras de algas del género Caulerpa.
Features and Benefits
- Las especificaciones más amplias en todo el mundo
- Probadas para hasta 70 parámetros
- Pureza extraordinaria
- Valores limitantes muy bajos
- Mayor precisión y control de análisis
- Optimizado para análisis muy exigentes y cruciales
- Ideal para el desarrollo del método
- Sin interferencias ni contaminación debido a impurezas desconocidas
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Valor de pH (3,3 %; agua): 3,8 - 4,8
Cloruros (Cl): ≤ 0,0003 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,0005 %
Solubilidad en etanol: pasa la prueba
Materia insoluble en metanol: ≤ 0,005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0001 %
Pb (Plomo): ≤ 0,001 %
Impurezas orgánicas: pasa la prueba
No volátil con metanol: ≤ 0,05 %
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.