Documentos clave
1.14682
Supelco
COD solution B
for measuring range 10 - 150 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
Sinónimos:
Nota 3
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
clases funcionales de analito
chemical oxygen demand (COD)
técnicas
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidad
1.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
This Spectroquant COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114538. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Nota de análisis
Absorbance A (500 nm; 1 cm): 0.480 - 0.520
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable