Documentos clave
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
Sinónimos:
Bismuth
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Bi
Número de CAS:
Peso molecular:
208.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141706
Número índice de la CE:
231-177-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 hPa ( 840 °C)
Nivel de calidad
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
1564 °C/1013 hPa
mp
271 °C
densidad
9.78 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
6000 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable