Documentos clave
1.12186
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for gas chromatography
Sinónimos:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H19NSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
213-668-5
NACRES:
NA.05
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
20 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
325 °C
potencia
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.8-25.9 % (v/v)
Viscosidad cinemática
0.9 cSt(25 °C)
bp
126 °C/1013 mbar
mp
-82 °C
temperatura de transición
flash point 15 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
Clave InChI
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Appearance of substance (colour): colourless
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
52.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.4 °C - closed cup