Merck
217069
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
98%
Sinónimos:
Permethyldisilane, Trimethyl(trimethylsilyl)silane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 97,20
10 G
US$ 184,00
50 G
US$ 505,00
US$ 97,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 97,20
10 G
US$ 184,00
50 G
US$ 505,00
About This Item
Fórmula lineal:
(Si(CH3)3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.38
Beilstein:
1633463
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 97,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
densidad
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Silylating reagent for allylic acetates,[1] aryl halides,[2] and diketones.[3] Source material for vapor deposition during silicon carbide growth.[4]
Source material for vapor deposition during silicon carbide growth.[5]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
Journal of Organometallic Chemistry, 446, 135-135 (1993)
Chemistry Letters (Jpn), 2, 315-315 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3607-3607 (1993)
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
Artículos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.