1.10887
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Sinónimos:
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
solubilidad
236.8 g/L
densidad
1.97 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
980 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clave InChI
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity (Raman-spectrum): conforms
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable