1.10714
ICP multielement standard V
for wavelength calibration Certipur®
Sinónimos:
ICP multielement reference standard
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
Certipur®
técnicas
ICP: suitable
pH
0.2 (20 °C in H2O)
densidad
1.024 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
Nota de análisis
- 100 mg/L: K
- 20 mg/L: Al, As, Na, Pb, Se, Te
- 10 mg/L: Ca, P
- 5 mg/L: Hg, Ni
- 2 mg/L: B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Ti, Zn
- 1 mg/L: Be, Mg, Mn, Sc, Sr, y
Otras notas
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable