Merck
1.10338
Millipore
Fractogel® EMD Chelate (M)
purified by immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Sinónimos:
Fractogel® EMD Chelate (M)
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
iminodiacetic acid
Nivel de calidad
descripción
for metal affinity chromatography (IMAC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidad
sterile (Caustic Stable)
Formulario
resin
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
fabricante / nombre comercial
Fractogel®
Parámetros
8 bar max. pressure
~240 cm/hr flow rate
grupo activo de la matriz
methacrylate
Ancho
40-90 μm
capacidad
~60 mg binding capacity( lysozyme/ml of resin)
temperatura de transición
flash point 35 °C (calculated)
aplicaciones
recombinant protein
técnica de separación
affinity
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Fractogel® EMD Chelate combines our tentacle structure with iminodiacetic acid as the metal chelating ligand
Características y beneficios
Fractogel® EMD Chelate (M) enables users to:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Envase
  • 1.10338.0100: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 100ml
  • 1.10338.0010: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 10 ml
  • 1.10338.0500: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 500 ml
  • 1.10338.5000: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 5 L
Plastic bottle
Nota de análisis
Appearance: Milky tubid suspension, free from impurities (foreigen particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Cerium: ≤ 10 µg/g
Copper-(II)-binding capacity: 60 - 100 µmol/ml
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Functional test: passes test
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and myoglobin
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.