110145
D-erythro-Sphingosine, N-Acetyl-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Sinónimos:
D-erythro-Sphingosine, N-Acetyl-, C₂ Ceramide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
Clave InChI
BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibits cell growth and induces apoptosis in HL-60 cells
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Cifone, M.G., et al. 1994. J. Exp. Med.180, 1547.
Hannun, Y.A. 1994. J. Biol. Chem. 269, 3125.
Bielawska, A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 26226.
Obeid, L.M., et al. 1993. Science259, 1769.
Ballou, L.R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 20044.
Dobrowsky, R.T., and Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable