Documentos clave
110138
Millipore
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Sinónimos:
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic, NANA, Lactaminic Acid, Sialic Acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO9
Número de CAS:
Peso molecular:
309.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: ≥10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(C1C(OC(CC1O)(O)C(=O)O)C(O)C(O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)
Clave InChI
SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2