Documentos clave
1.09940
Supelco
Carbonato de sodio solution
c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Fórmula lineal:
Na2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Carbonato de sodio solution, for 1000 ml, c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
concentración
0.05 M
técnicas
titration: suitable
pH
11.6 (20 °C in H2O)
densidad
1.1 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable